missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Vacutainer Lithium-Heparin-Röhrchen
Das Plasmaröhrchen für die klinische Chemie enthält sprühgetrocknetes Lithium-Heparin als Antikoagulans.
Marke: BD Vacutainer 368884
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Plasmaröhrchen für die klinische Chemie mit sprühgetrocknetem Lithium-Heparin.
- Heparin wirkt als Antikoagulans, da es einen Antithrombin-Komplex entwickelt.
- Plasmaröhrchen sollten vorsichtig 8–10 Mal um 180 ° umgedreht und zurück gedreht werden.
- Eine richtige Mischung unmittelbar nach der Blutprobennahme ist äußerst wichtig, um Mikrogerinnung zu vermeiden.
- Das Lithium-Heparin wird mit einem speziellen Verfahren auf den Innenwänden der Röhrchen sprühgetrocknet, sodass der Zusatzstoff gleichmäßig verteilt wird, um die bestmögliche Löslichkeit zu erzielen
- Für die klinische Chemie wird im Allgemeinen Lithiumheparin gegenüber Natriumheparin bevorzugt.

Spezifikation
Lithium-Heparin | |
4 mL | |
13 x 75 mm |
PET | |
Grün | |
Papier |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
BD Vacutainer Lithium-Heparin-Röhrchen > 4 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur