missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Vacutainer Lithium-Heparin-Röhrchen
Das Plasmaröhrchen für die klinische Chemie enthält sprühgetrocknetes Lithium-Heparin als Antikoagulans.
Marke: BD Vacutainer 368886
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Plasma tubes for clinical chemistry with spray-dried lithium heparin.
- Heparin acts as an anticoagulant as it develops an antithrombin complex.
- Plasma tubes should be gently inverted 180° and back 8-10 times.
- Correct mixing immediately after the blood sample has been taken is extremely important to avoid microclotting.
- The lithium heparin is spray dried onto the inner walls of the tubes using a special procedure so that the additive is evenly distributed to achieve the best possible solubility.
- For clinical chemistry, lithium heparin is generally preferred over sodium heparin.

Spezifikation
Lithium Heparin | |
6 mL | |
13 x 100 mm |
PET | |
Green | |
Paper |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
BD Vacutainer Lithium-Heparin-Röhrchen > 6 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur