Learn More
Lithiumformat-Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11438017
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Lithiumformat-Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438017
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11438017
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17432.30
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6108-23-2 | CHLiO2 | 51.96 g/mol
It is used in the investigation of signal fading in lithium formate EPR dosimeters using a new sensitive method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der Untersuchung von Signalverlusten in Lithiumformiat-EPR-Dosimetern mit einer neuen empfindlichen Methode eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6108-23-2
Summenformel CHLiO2
Molekulargewicht (g/mol) 51.96
MDL-Nummer MFCD00050823
InChI-Schlüssel XKPJKVVZOOEMPK-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium formate monohydrate, unii-zqs5s890b6, formic acid, lithium salt, monohydrate, lithium formate hydrate, monolithium formate monohydrate, lithium formate monohydrate mi, acmc-209mow, lithotab formira hydrate, li.cho2.h2o, lithium formate, reagent
PubChem CID 23702287
IUPAC-Name Lithium;formiat;hydrat
SMILES [Li+].[O-]C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium formate hydrate
Schmelzpunkt 94°C (decomposition)
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 51.96 (Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Geruch mild
Name des Produkts
Lithiumformat-Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >