Learn More
Lithiumdiisopropylamid, 2 M Lösung in THF/n-Heptan/Ethylbenzol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 4111-54-0 | C6H14LiN | 107.125 g/mol
102.51 CHF - 375.87 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 4111-54-0, 142-82-5, 109-99-9, 100-41-4, 108-18-9 |
---|---|
Summenformel | C6H14LiN |
Molekulargewicht (g/mol) | 107.125 |
MDL-Nummer | MFCD00064449 |
InChI-Schlüssel | ZCSHNCUQKCANBX-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | lithium diisopropylamide, unii-ol028kiw1i, lithium di-isopropylamide, lithium diisopropyl amide, 2-propanamine, n-1-methylethyl-, lithium salt, ol028kiw1i, lithium di propan-2-yl azanide, 2-propanamine, n-1-methylethyl-, lithium salt 1:1, lithium n,n-diisopropylamide, ipr2nli |
PubChem CID | 2724682 |
IUPAC-Name | Lithium;di(Propan-2-yl)Azanid |
SMILES | [Li+].CC(C)[N-]C(C)C |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10174680
|
Thermo Scientific Acros
268831000 |
100 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
102.51 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10511691
|
Thermo Scientific Acros
268838000 |
800 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
375.87 CHF
800 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
4111-54-0, 142-82-5, 109-99-9, 100-41-4, 108-18-9 | |
107.125 | |
ZCSHNCUQKCANBX-UHFFFAOYSA-N | |
2724682 | |
[Li+].CC(C)[N-]C(C)C |
C6H14LiN | |
MFCD00064449 | |
lithium diisopropylamide, unii-ol028kiw1i, lithium di-isopropylamide, lithium diisopropyl amide, 2-propanamine, n-1-methylethyl-, lithium salt, ol028kiw1i, lithium di propan-2-yl azanide, 2-propanamine, n-1-methylethyl-, lithium salt 1:1, lithium n,n-diisopropylamide, ipr2nli | |
Lithium;di(Propan-2-yl)Azanid |
Spezifikation
Lithium diisopropylamide | |
2M Solution in THF/n-Heptane | |
60.0°C to 136.0°C | |
MFCD00064449 | |
Lithium diisopropylamide: 26.0% (2.0M) | |
0.8100g/mL | |
lithium diisopropylamide, unii-ol028kiw1i, lithium di-isopropylamide, lithium diisopropyl amide, 2-propanamine, n-1-methylethyl-, lithium salt, ol028kiw1i, lithium di propan-2-yl azanide, 2-propanamine, n-1-methylethyl-, lithium salt 1:1, lithium n,n-diisopropylamide, ipr2nli | |
ZCSHNCUQKCANBX-UHFFFAOYSA-N | |
Lithium;di(Propan-2-yl)Azanid | |
2724682 | |
24.6 to 30.0% (Lithium diisopropylamide) | |
2°C |
Braun-rot oder Orange bis Gelb | |
4111-54-0, 142-82-5, 109-99-9, 100-41-4, 108-18-9 | |
C6H14LiN | |
Solvent: THF 59%, n-Heptane: 28%, Ethylbenzene: 13% | |
02,49; 03,184; 04,298; 05,400; 06,334; 07,204; 08,292; 09,280; 10,241; 11,296; 12,277; 14,193; 15,188; 16,15; 17,165 | |
15, 3215 | |
Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in thf, n-heptane, ethylbenzene, miscible with liquid aliphatic and aromatic, hydrocarbons, ethers and tertiary amines | |
[Li+].CC(C)[N-]C(C)C | |
107.125 | |
107.12 | |
0.81 | |
Lösung |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann beim Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden Kann die Atemwege reizen. Leicht entzündliche Flüssigkeiten oder Dämpfe. Giftig für Wasserlebewesen mit lang anhaltender Wirkung. Reagiert heftig mit Wasser. Kann explosionsfähige Peroxide bilden. Verdacht auf krebserregende Wirkung.
GHS-P-Hinweis Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten. - Rauchen verboten. Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 223-893-0
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : Lösung bei < 10 °C aufbewahren, um Stabilität zu erhalten
- Lithium diisopropylamide, 2M solution in THF/n-heptane/ethylbenzene
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.