Learn More
Lithiumchlorid-Monohydrat, weißes Granulat, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11338017
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lithiumchlorid-Monohydrat, weißes Granulat, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338017
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11338017
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 022151.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 16712-20-2 | ClH2LiO | 60.405 g/mol
Lithium chloride monohydrate is used as a precursor in the production of lithium metal and other lithium compounds. It acts as a welding agent for aluminum, salt bath for heat -treatment by low temperature and soldering techniques. It is also used as a tracer for chemical products viz. denaturation of wine. For absorbers, it is an absorption and disinfection reagent as well as desiccant for air conditioner.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16712-20-2
Summenformel ClH2LiO
Molekulargewicht (g/mol) 60.405
MDL-Nummer MFCD00011078
InChI-Schlüssel VXJIMUZIBHBWBV-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium chloride hydrate, lithium chloride monohydrate, lithium chloride, monohydrate, lithiumchloridehydrate, hcl2lio, licl h2o, licl.h2o, acmc-1bre5, ksc182g6f, lithium chloride hydrate, puratronicMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23681138
IUPAC-Name Lithium;chlorid;hydrat
SMILES [Li+].O.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium chloride monohydrate
Schmelzpunkt >98°C-H2O
Farbe Weiß
Physikalische Form Granulate
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 60.41 (42.39 Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.78
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerZ27K017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/12/2024 Artikelnummer022151.14,022151.22
ChargennummerR08K056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2024 Artikelnummer022151.14,022151.22
ChargennummerP22K067 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Artikelnummer022151.14,022151.22
ChargennummerN07K019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2024 Artikelnummer022151.14,022151.22
ChargennummerZ11J070 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2024 Artikelnummer022151.14,022151.22
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium chloride monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lithium chloride, monohydrate
Name des Produkts
Lithiumchlorid-Monohydrat, weißes Granulat, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >