Learn More
Lithiumchlorid, reinst, Thermo Scientific Chemicals
352.76 CHF - 1401.98 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7447-41-8 |
---|---|
Summenformel | ClLi |
Molekulargewicht (g/mol) | 42.39 |
MDL-Nummer | MFCD00011078 |
InChI-Schlüssel | KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chlorideMehr anzeigen |
PubChem CID | 433294 |
ChEBI | CHEBI:48607 |
IUPAC-Name | Lithium(1+)-Chlorid |
SMILES | [Li+].[Cl-] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12367083
|
Thermo Scientific Acros
193370010 |
1 kg | Kunststoffflasche |
352.76 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12377083
|
Thermo Scientific Acros
193370050 |
5 kg | Kunststoffflasche |
1401.98 CHF
5 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7447-41-8 | |
42.39 | |
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M | |
433294 | |
Lithium(1+)-Chlorid |
ClLi | |
MFCD00011078 | |
lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chlorideMehr anzeigen | |
CHEBI:48607 | |
[Li+].[Cl-] |
Spezifikation
1382,0 °C | |
605,0 °C | |
98.5% min. (Argentometry) | |
LiCl | |
01,609; 02,246; 04,298; 05,677; 12,277; 16,194 | |
lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride | |
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M | |
Lithium(1+)-Chlorid | |
433294 | |
42.38 | |
Extrarein | |
2.0600g/mL |
Lithium chloride | |
7447-41-8 | |
ClLi | |
MFCD00011078 | |
15,5584 | |
Solubility in water: 832g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols, ether, pyridine,, nitrobenzene and acetone | |
[Li+].[Cl-] | |
42.39 | |
CHEBI:48607 | |
99% | |
2.06 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Verursacht schwere Augenreizung.
Verursacht Hautreizungen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI VERSCHLUCKEN:Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Ausspülen
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 231-212-3
- Lithium chloride, anhydrous
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.