Learn More
Lithiumchlorid, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10328823
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
CAS: 7447-41-8 | ClLi | 42.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-41-8
Summenformel ClLi
Molekulargewicht (g/mol) 42.39
MDL-Nummer MFCD00011078
InChI-Schlüssel KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
SMILES [Li+].[Cl-]
Spezifikation
Siedepunkt 1382.0°C
Chemischer Name oder Material Lithium chloride
Schmelzpunkt 605.0°C
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Argentometry)
Strukturformel LiCl
Fieser 01,609; 02,246; 04,298; 05,677; 12,277; 16,194
Merck Index 15, 5584
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 832g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols,ether,pyridine,,nitrobenzene and acetone
IUPAC-Name Lithium(1+)-Chlorid
Formelmasse 42.38
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Verlust bei Trocknung 1.0% max. (1 g, 105°C, 2 hrs)
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 2.06
Dichte 2.0600g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium chloride, anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Lithiumchlorid, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >