Learn More
Lithium Carbonate, TraceSELECT™, ≥99.998% (metals basis) Artikelnummer.: 15686040
Lithium Carbonate, TraceSELECT™, ≥99.998% (metals basis)
Artikelnummer. 15686040 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
25 g, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Artikelnummer. 15686040
Marke: Honeywell-Fluka 6246225G
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 554-13-2
Summenformel CLi2O3
Molekulargewicht (g/mol) 73.89
MDL-Nummer MFCD00011084
InChI-Schlüssel XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium carbonate
Farbe Weiß
pH 9.0 to 10.00 (at 1g/L, 20°C)
Physikalische Form Crystalline
Menge 25 g
Strukturformel Li2CO3
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3999191
IUPAC-Name Dilithium; Karbonat
Formelmasse 73.89g/mol
Reinheit (%) ≥99.998% (metals basis)
Güte TraceSELECT™
Geruch Odorless
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 2.11g/cm3
Name des Produkts
Lithium Carbonate, TraceSELECT™, ≥99.998% (metals basis) >