Learn More
Lithiumcarbonat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Pulver im Kunststoffgefäß
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 720°C |
CAS | 554-13-2 |
Farbe | Weiß |
pH | 10 to 11 |
Physikalische Form | Pulverförmiger Feststoff |
Menge | 100 g |
Summenformel | CLi2O3 |
MDL-Nummer | MFCD00011084 |
Synonym | lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine |
InChI-Schlüssel | XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Lithium carbonate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lithiumcarbonat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur