Learn More
Lithium-Borhydrid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10422211
Zum Warenkorb hinzufügen
Lithium-Borhydrid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10422211
10 g
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Artikelnummer. 10422211
Marke: Thermo Scientific Acros 206810100
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 16949-15-8 | BH4Li | 21.78 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 16949-15-8
Summenformel BH4Li
Molekulargewicht (g/mol) 21.78
MDL-Nummer MFCD00011088
InChI-Schlüssel UUKMSDRCXNLYOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym borate 1-, tetrahydro-, lithium, unii-8l87x4s4kp, boryllithium, lithium, boryl, lithium hydroborate, lithotab borohydride, bh4li, lithium 1+ ion boranuide, lithium borohydride 2.0 m in thf, borate 1-, tetrahydro-, lithium 1:1
PubChem CID 20722760
SMILES [Li+].[BH4-]
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Lithium borohydride
Schmelzpunkt 280.0°C
Namenshinweis 95%
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 95%
Strukturformel LiBH4
Fieser 01,603; 04,296; 11,293; 12,276; 13,92; 14,191; 15,186
Merck Index 15, 5581
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 209g/L (10°C). Other solubilities: soluble in ether, ethanol, tetrahydrofuran and, aliphatic amines
IUPAC-Name Lithium;borat(1-)
Formelmasse 21.77
Reinheit (%) 95%
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 0.66
Dichte 0.6600g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471813 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number206810050,206810500,206810100
ChargennummerA0467644 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number206810050,206810500,206810100
ChargennummerA0463687 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2024 Catalog Number206810050,206810500,206810100
ChargennummerA0458854 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2024 Catalog Number206810050,206810500,206810100
ChargennummerA0457879 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2024 Catalog Number206810050,206810500,206810100
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium borohydride
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Consejos de prudencia
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Lithium-Borhydrid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado