Learn More
Bis-(trimethylsilyl)-lithiumamid, 1 M Lösung in THF/Ethylbenzol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
90.45 CHF - 382.91 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bis-(trimethylsilyl)-lithiumamid |
---|---|
Namenshinweis | 1 M-Lösung in THF/Ethylbenzol |
CAS | 4039-32-1, 109-99-9, 100-41-4 |
Farbe | Gelb bis Braun |
Dichte | 0.8900 g/ml |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10776632
|
Thermo Scientific Acros
347701000 |
100 ml | AcroSeal™ Glasflasche |
90.45 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10001911
|
Thermo Scientific Acros
347708000 |
800 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
382.91 CHF
800 Milliliter |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Bis-(trimethylsilyl)-lithiumamid | |
4039-32-1, 109-99-9, 100-41-4 | |
0.8900 g/ml | |
C6H18LiNSi2 | |
04,296; 05,393; 07,197; 12,280; 13,165; 14,194 | |
Lithiumbistrimethylsilylamid, Lithiumhexamethyldisilazid, Lithium-bis-trimethylsilyl-Amid, Lithium-bis-Trimethylsilyl-Azanid, Lithium-bis-Trimethylsilylamid, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide | |
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N | |
Lithium; Bis(trimethylsilyl)azanid | |
2733832 | |
18 bis 22 % aktive Base (als LiNSi) |
1 M-Lösung in THF/Ethylbenzol | |
Gelb bis Braun | |
−21 °C | |
MFCD00008261 | |
0.89 | |
Solubility in water: decomposes | |
[Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C | |
167.33 | |
167.33 | |
Trübe Lösung |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden Kann die Atemwege reizen. Leicht entzündliche Flüssigkeiten oder Dämpfe. Verdacht auf krebserregende Wirkung. Reagiert heftig mit Wasser. Kann explosionsfähige Peroxide bilden. Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen.
GHS-P-Satz Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten. - Rauchen verboten. Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 223-725-6
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 1M solution in THF/Ethylbenzene
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.