Learn More
Lithiumazid, Pure, 20 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 19597-69-4 | LiN3
146.73 CHF - 423.11 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 19597-69-4
Summenformel LiN3
MDL-Nummer MFCD00041956
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10162531
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
335360250
25 g Glasflasche
146.73 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10123921
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
335361000
100 g Glasflasche
423.11 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
C-X-Bindungsformungsreagenz, für Azidation/Diazo-Transfer
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
19597-69-4
LiN3
MFCD00041956
Spezifikation
Lithium azide
20% Solution in Water
LiN3
MFCD00041956
48.96
Rein
Farblos
19597-69-4
LiN3
1.0880g/mL
17 to 23%
Flüssig
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Lithiumazid, Pure, 20 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals