Learn More
Lithiumaluminium di-n-Butylamid, 0.16 M soln. in 1,2-Dimethoxyethan, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11338075
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Lithiumaluminium di-n-Butylamid, 0.16 M soln. in 1,2-Dimethoxyethan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338075
500 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 11338075
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L08269.AP
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 15405-86-4 | C32H72AlLiN4 | 546.878 g/mol
Lithium aluminum di-n-butylamide is used as a reagent for the determination of hydroxyl groups in silanols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Lithiumaluminium-di-n-Butylamid wird als Reagenz zur Bestimmung von Hydroxylgruppen in Silanolen verwendet.
Hinweise
Luft-, wärme- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Luft, Wärme und Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15405-86-4
Summenformel C32H72AlLiN4
Molekulargewicht (g/mol) 546.878
MDL-Nummer MFCD00051918
InChI-Schlüssel ISBVOXPIPNIBOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium aluminum di-n-butylamide, lithium tetrakis dibutylamino alumanuide, lithium aluminum di-n-butylamide, 0.16m soln. in 1,2-dimethoxyethane
PubChem CID 57369578
IUPAC-Name Lithium;Tetrakis(dibutylamino)alumanuid
SMILES [Li+].CCCCN(CCCC)[Al-](N(CCCC)CCCC)(N(CCCC)CCCC)N(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium Aluminum Di-n-butylamide
Schmelzpunkt -54°C
Dichte 0.86
Strukturformel LiAl[N(CH2CH2CH2CH3)2]4
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1993
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Formelmasse 546.87
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253396 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog NumberL08269.AP,L08269.AE
Chargennummer10251647 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberL08269.AP,L08269.AE
Chargennummer10246779 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2023 Catalog NumberL08269.AP
Chargennummer10237674 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberL08269.AP,L08269.AE
Chargennummer10129179 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL08269.AP,L08269.AE
Name des Produkts
Lithiumaluminium di-n-Butylamid, 0.16 M soln. in 1,2-Dimethoxyethan, Thermo Scientific Chemicals >