Learn More
Lithiumaluminiumhydrid, 4.0 M Lösung in Diethylether, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 16853-85-3 | AlH4Li | 37.95 g/mol
81.00 CHF - 359.79 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lithium Aluminum hydride |
---|---|
Farbe | Farblos |
Namenshinweis | 4.0M Solution in Diethyl Ether |
CAS | 16853-85-3, 60-29-7 |
Summenformel | AlH4Li |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10359372
|
Thermo Scientific Acros
199511000 |
100 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
81.00 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10575843
|
Thermo Scientific Acros
199518000 |
800 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
359.79 CHF
800 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
ReduktionsreagenzSpezifikation
Lithium Aluminum hydride | |
4.0M Solution in Diethyl Ether | |
AlH4Li | |
MFCD00011075 | |
0.7100g/mL | |
lithium aluminum hydride, aluminum lithium hydride, lithiumaluminiumhydride, aluminum iii lithium hydride, lithium alanate, lithium aluminum tetrahydride, lithiumaluminiumhydrid, litiumaluminum hydride, lithim aluminum hydride | |
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N | |
Aluminium;Lithium;Hydrid | |
21226445 | |
18.0 to 22.0% (as LiAlH4) | |
−017°C |
Farblos | |
16853-85-3, 60-29-7 | |
LiAIH4 | |
01,581; 02,242; 03,176; 04,291; 05,382; 06,325; 07,196; 08,286; 09,274; 10,236; 11,289; 12,272; 13,61; 14,190; 15,184; 16,133; 17,162 | |
15, 344 | |
Solubility in water: vigorous reaction. | |
[Li+].[AlH4-] | |
37.95 | |
37.95 | |
0.71 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. In Berührung mit Wasser entstehen brennbare Gase, die sich spontan entzünden können. Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. Kann explosionsfähige Peroxide bilden. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
GHS-P-Hinweis
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten. - Rauchen verboten. Darf nicht mit Wasser in Kontakt kommen, da es zu einer heftigen Reaktion und möglicherweise zu einer Verpuffung kommt. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Gefahr
Recommended Storage : Das Produkt kann eine Trübung oder einen Niederschlag entwickeln
- Lithium aluminium hydride, 4.0M solution in diethyl ether
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.