Learn More
Lithium-Aluminium-Hydrid, 1 M Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 16853-85-3 | AlH4Li | 37.95 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Acros 199491000
51.75 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10043682
  • 54.47 CHF / 100 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0460728 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number199491000,199498000
ChargennummerA0460728 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/04/2024 Catalog Number199491000,199498000
ChargennummerA0448893 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2024 Catalog Number199491000,199498000
ChargennummerA0443642 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2024 Catalog Number199491000,199498000
ChargennummerA0446863 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2023 Catalog Number199491000,199498000
Name des Produkts
Lithium-Aluminium-Hydrid, 1 M Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals > 100 ml; AcroSeal Glasflasche in Zinndose