Learn More
Lithiumacetatdihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Lithium acetate dihydrate is used as a buffer component in the modified ninhydrin reagent for amino analysis by ion-exchange chromatography. It is used as a catalyst in organic reactions, alkyd resin and acrylic polymer production and as an anticorrosion agent in molding polyphenylene sulfide resins as well as in the separation of saturated and unsaturated fatty acids. In the pharmaceutical industry, it is utilized for the preparation of diuretics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lithiumacetat-Dihydrat wird als Pufferkomponente im modifizierten Ninhydrinreagenz für die Amino-Analyse durch Ionenaustauschchromatographie verwendet. Es wird als Katalysator bei organischen Reaktionen, bei der Herstellung von Alkydharz und Acrylpolymeren und als Korrosionsschutzmittel beim Gießen von Polyphenylensulfidharzen sowie bei der Trennung von gesättigten und ungesättigten Fettsäuren eingesetzt. In der pharmazeutischen Industrie wird es für die Herstellung von Diuretika verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lithium acetate dihydrate |
Schmelzpunkt | 54°C to 57°C |
Dichte | 1.3 |
Menge | 250 g |
Beilstein | 3564320 |
Merck Index | 14,5521 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and ethanol. |
Formelmasse | 102.01 (65.98 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 99% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10253643 | Analysenzertifikat | 18/01/2025 | A17921.0B,A17921.30 |
10242868 | Analysenzertifikat | 17/08/2022 | A17921.0B,A17921.30 |
10194367 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A17921.0B,A17921.30 |
10236318 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A17921.0B,A17921.30 |
10135699 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A17921.0B,A17921.30 |
Sicherheit und Handhabung
- Lithium acetate dihydrate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Lithium acetate dihydrate