Learn More
Lithiumacetat-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15137442
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lithiumacetat-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15137442
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 15137442
Marke: Thermo Scientific Acros 447710010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6108-17-4 | C2H3LiO2·2H2O | 102.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6108-17-4
Summenformel C2H3LiO2·2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 102.02
InChI-Schlüssel IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium acetate dihydrate, lithiumacetatedihydrate, lithium acetate dihydrate, reagent grade, lioac-2h2o, lioac.2h2o, ksc498a1d, c2h3o2.li.2h2o, lithotab acetate ion dihydrate, acetic acid lithium salt dihydrate
PubChem CID 23666338
IUPAC-Name Lithium;acetat;dihydrat
SMILES [Li+].CC(=O)[O-].O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium acetate dihydrate
Schmelzpunkt 56.0°C to 58.0°C
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel CH3CO2Li·2H2O
Merck Index 15,5577
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 290g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in hot water, 215g/L ethanol
Formelmasse 102.02
Reinheit (%) 98%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467246 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/11/2024 Catalog Number447712500,447710010
ChargennummerA0462336 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/05/2024 Catalog Number447712500,447710010
ChargennummerA0459428 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2024 Catalog Number447712500,447710010
ChargennummerA0455362 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number447712500,447710010
ChargennummerA0398085 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number447712500,447710010
Name des Produkts
Lithiumacetat-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >