Learn More
Lithiumacetat, 99+ %, zur Analyse, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10227370
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lithiumacetat, 99+ %, zur Analyse, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10227370 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10227370
Marke: Thermo Scientific Acros 297110250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 546-89-4 | C2H3LiO2 | 65.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 546-89-4
Summenformel C2H3LiO2
Molekulargewicht (g/mol) 65.98
MDL-Nummer MFCD00013057
InChI-Schlüssel XIXADJRWDQXREU-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium acetate, lithium ethanate, quilone, acoli, acetic acid, lithium salt, lithium ethanoate, lithium 1+ ion acetate, lioac, unii-h4278o5flv, acetic acid lithium saltMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 3474584
ChEBI CHEBI:63045
IUPAC-Name lithium(1+) acetate
SMILES [Li+].CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium acetate
Schmelzpunkt 280.0°C to 285.0°C
Physikalische Form Fest
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel CH3COOLi
Beilstein 02,107
Merck Index 15,5577
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 408g/L (20°C). Other solubilities: 667g/L (40°C), 938g/L (50°C), freely soluble in alcohol
Formelmasse 65.99
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0469110 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number297110250,297111000
ChargennummerA0462078 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2024 Catalog Number297110250,297111000
ChargennummerA0452173 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2024 Catalog Number297110250,297111000
ChargennummerA0395969 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number297110250,297111000
ChargennummerA0410622 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number297110250,297111000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lithium acetate
Name des Produkts
Lithiumacetat, 99+ %, zur Analyse, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >