Learn More
Thermo Scientific™ Listeria-Selektiv-Agar (Oxford-Formulierung)
Isolierung und Nachweis von Listeria monocytogenes in klinischen, Lebensmittel- und Umweltproben mit diesem selektiven, diagnostischen, gebrauchsfertigen Nährmedium.
Marke: Thermo Scientific™ PO5026A
25.37 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Isolieren und entdecken Sie Listeria monocytogenes aus klinnischen, Lebensmittel- und Umweltproben mit dem diagnostischen Thermo Scientific™ Oxoid™ Listeria-Selektiv-Agar (Oxford-Formulierung). Das Nährmedium basiert auf den Rezepturen von Curtis et al.1 Listeria monocytogenes ist in der Lage, Aesculin zu hydrolisieren, was schwarze Bereiche um die Kolonien erzeugt, während der Großteil der unerwünschten grampositiven Flora inhibiert wird. Dieses Medium ist das spezifizierte Galvanikmedium im FDA/BAM-Isolierungsverfahren2 und in genormten Testmethoden anderer nationaler und internationaler Gremien3.
Infektionen mit Listeria monocytogenes durch Lebensmittelverzehr haben zu größeren Bemühungen für den Nachweis dieses Organismus in Lebensmitteln, Umwelt und pathologischen Proben von Menschen und Tieren geführt. Die Möglichkeiten, den Organismus zu isolieren, waren in der Vergangenheit in Ermangelung eines selektiven Nährbodens begrenzt, da Listeria monocytogenes leicht vollständig von konkurrierender Flora überwuchert wird.
Verwenden Sie selektives Listeria-Agar (Oxford-Formel) für die selektive Isolierung und den Nachweis von Listeria monocytogenes in klinischen und Lebensmittelproben.
- Einfache Ablesbarkeit: Listeria monocytogenes bildet aufgrund der Äsculin-Hydrolyse braune Kolonien mit schwarzen Bereichen.
- Ein von der FDA/BAM vorgegebener Nährboden zur Herstellung von Platten für die Isolierung von Listeria monocytogenes3.
- Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
ID; Gelb | |
Listeria-Selektiv-Agar (Oxford-Formulierung) | |
Deutschland | |
19,5g ± 1,0 g | |
10 Stück/Packung |
2°bis 10 °C | |
90mm-Einzelplatte | |
Agar | |
10 x 90 mm-Platten, folienverpackt |