Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Liquidief-Probenehmer
Ideal für die Verwendung mit Flüssigkeiten geringer Viskosität. Der Sampling Systems™ SteriWare™ LiquiThief-Probenehmer ist im Prinzip eine große Spritze, die die Flüssigkeit in den Probenehmer zieht. Je weiter der Griff gezogen wird, desto größer ist das Probenvolumen.
Marke: Sampling Systems™ 8050H-1000
Beschreibung
Hauptmerkmale:
- In einem Reinraum der Klasse 100,000 montiert und verpackt
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA, EC 1935/2004 und EU 10/2011 konforme Materialien
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Geeignet für den Einsatz in ATEX-Bereichen (nur in den Längen 500 mm und 1000 mm)
- In 3 verschiedenen Größen erhältlich
Handhabung:
- Stecken Sie den Probenehmer in das Produkt.
- Ziehen Sie den Griff in der gewünschten Tiefe nach oben. Je weiter der Griff gezogen wird, desto größer ist das Probenvolumen.
- Entnehmen Sie den Probenehmer aus dem Produkt.
- Drücken Sie den Griff nach unten, um die Probe auszuwerfen.
Warum sollten Sie einen SteriWare™ Einweg-Probenehmer verwenden?
- Keine Kreuzkontamination – Alle SteriWare™ Geräte können direkt aus dem Beutel verwendet werden.
- Keine Reinigung erforderlich – Im Gegensatz zu einem wiederverwendbaren Probenehmer können Sie ein SteriWare™ Produkt sofort verwenden. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer kostspieligen Reinigungsvalidierung.
- Hohe Qualität– Unsere SteriWare™ Produkte werden in einem Reinraum der Klasse 100,000 in England hergestellt/geformt/verpackt. Weitere Informationen finden Sie im Konformitätszertifikat und im technischen Datenblatt des Produkts.
- Vollständige Dokumentation – Wir können eine vollständige chargenspezifische Dokumentation für alle SteriWare™ Produkte bereitstellen. Dazu gehören Konformitätszertifikate und Bestrahlungszertifikate (sofern zutreffend). Die Chargennummer ist auf jedem Beutel und Karton deutlich aufgedruckt.
- Kostengünstig – Durch den Wechsel zu einem SteriWare™ Gerät entfällt die Notwendigkeit der Reinigungsvalidierung, wodurch Zeit und Geld gespart wird.
- Steril erhältlich – Die meisten SteriWare™ Produkte sind mit Gamma- oder Elektronenstrahl auf SAL10 vorsterilisiert erhältlich-6.
Spezifikation
LiquiThief | |
190 ml | |
Unsteril | |
21 mm | |
1000 mm |
HDPE | |
Ja | |
Geeignet für Flüssigkeiten wie Wasser und leichte Öle | |
1000 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
120960 | Konformitätsbescheinigung | 07/05/2025 | 8050H-1000 |
120823 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 8050H-1000 |
116296 | Konformitätsbescheinigung | 03/06/2024 | 8050H-1000 |
117366 | Konformitätsbescheinigung | 13/03/2024 | 8050H-1000 |
118433 | Analysenzertifikat | 07/08/2024 | 8050H-1000 |