Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Liquidief-Probenehmer
BIOPHARMA
Ideal für die Verwendung mit Flüssigkeiten geringer Viskosität. Der Sampling Systems™ SteriWare™ LiquiThief-Probenehmer ist im Prinzip eine große Spritze, die die Flüssigkeit in den Probenehmer zieht. Je weiter der Griff gezogen wird, desto größer ist das Probenvolumen.
Marke:  Sampling Systems™ 8050H-500S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11965626
  • 147.00 CHF / 20 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
LiquiThief
100 ml
Steril
500 mm
HDPE
Ja
21 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer121405 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2025 Catalog Number8050H-500S
Chargennummer118845 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number8050H-500S
Chargennummer121405 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/05/2025 Catalog Number8050H-500S
Chargennummer120821 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/04/2025 Catalog Number8050H-500S
Chargennummer119373 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/09/2024 Catalog Number8050H-500S
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Liquidief-Probenehmer > Fassungsvermögen: 100 ml; steril