Learn More
Buerkle™ HDPE-Einweg-Probennehmer
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Mit diesem Probenehmer können Proben von hochflüssigen bis zu leicht viskosen Flüssigkeiten entnommen werden. Buerkle™ LiquiDispo™ Einweg-Probenehmer verfügen über einen ergonomischen Griff, der die Entnahme von Proben erleichtert. Wie mit einer Spritze können bis zu 200 ml entnommen werden.
Marke:  Buerkle™ 5393-1121
201.96 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10656003
  • 210.00 CHF / 20 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vermeidet Kreuzkontamination mit anderen Proben und komplizierte, zeitraubende und teure Reinigung
  • HDPE
  • Durchmesser 21 mm
  • 20 Stück pro Packung, einzeln verpackt
  • Ergonomischer Griff
  • Keine Versiegelungen
  • HDPE
  • Im Reinraum hergestellt
  • Optional sterilisiert durch Gammastrahlen
  • Durchmesser: 21 mm
Spezifikation
Spezifikation
Probenehmer
Not Autoclavable
100 mL
Steril
21 mm
HDPE
3.38 oz
Ja
Für geringviskose Flüssigkeiten bis etwa 10.000 cP
500 mm
Videos
  • Buerkle Disposable samplers LiquiDispo and ViscoDispo
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Flyers
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer251503 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/04/2025 Catalog Number5393-1121
Chargennummer244367 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/01/2025 Catalog Number5393-1121
Chargennummer243694 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/11/2024 Catalog Number5393-1121
Chargennummer241095 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/04/2024 Catalog Number5393-1121
Chargennummer240327 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/02/2024 Catalog Number5393-1121
Name des Produkts
Buerkle™ HDPE-Einweg-Probennehmer > Sterilisiert; Fassungsvermögen:100mL; Länge:500 mm; für Flüssigkeiten