Learn More
Buerkle™ HDPE-Einweg-Probennehmer
Mit diesem Probenehmer können Proben von hochflüssigen bis zu leicht viskosen Flüssigkeiten entnommen werden. Buerkle™ LiquiDispo™ Einweg-Probenehmer verfügen über einen ergonomischen Griff, der die Entnahme von Proben erleichtert. Wie mit einer Spritze können bis zu 200 ml entnommen werden.
Marke: Buerkle™ 5393-1131
Beschreibung
- Vermeidet Kreuzkontamination mit anderen Proben und komplizierte, zeitraubende und teure Reinigung
- HDPE
- Durchmesser 21 mm
- 20 Stück pro Packung, einzeln verpackt
- Ergonomischer Griff
- Keine Versiegelungen
- HDPE
- Im Reinraum hergestellt
- Optional sterilisiert durch Gammastrahlen
- Durchmesser: 21 mm
Spezifikation
Probenehmer | |
Not Autoclavable | |
190 mL | |
Steril | |
21 mm |
HDPE | |
6.76 oz. | |
Ja | |
Für geringviskose Flüssigkeiten bis etwa 10.000 cP | |
1000 mm |