Learn More
Buerkle™ HDPE-Einweg-Probennehmer
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Mit diesem Probenehmer können Proben von hochflüssigen bis zu leicht viskosen Flüssigkeiten entnommen werden. Buerkle™ LiquiDispo™ Einweg-Probenehmer verfügen über einen ergonomischen Griff, der die Entnahme von Proben erleichtert. Wie mit einer Spritze können bis zu 200 ml entnommen werden.
Marke:  Buerkle™ 5393-1130
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10339022
  • 215.00 CHF / 20 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vermeidet Kreuzkontamination mit anderen Proben und komplizierte, zeitraubende und teure Reinigung
  • HDPE
  • Durchmesser 21 mm
  • 20 Stück pro Packung, einzeln verpackt
  • Ergonomischer Griff
  • Keine Versiegelungen
  • HDPE
  • Im Reinraum hergestellt
  • Optional sterilisiert durch Gammastrahlen
  • Durchmesser: 21 mm
Spezifikation
Spezifikation
Probenehmer
Not Autoclavable
190 mL
Unsteril
21 mm
HDPE
6.76 oz.
Ja
Für geringviskose Flüssigkeiten bis etwa 10.000 cP
1000 mm
Videos
  • Buerkle Disposable samplers LiquiDispo and ViscoDispo
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Flyers
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer251935 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/05/2025 Catalog Number5393-1130
Chargennummer250835 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/02/2025 Catalog Number5393-1130
Chargennummer242462 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/07/2024 Catalog Number5393-1130
Chargennummer241183 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/04/2024 Catalog Number5393-1130
Chargennummer234383 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/10/2023 Catalog Number5393-1130
Name des Produkts
Buerkle™ HDPE-Einweg-Probennehmer > Unsterilisiert; Fassungsvermögen:190mL; Länge:1000mm; für Flüssigkeiten