Learn More
Grant Instruments™ Liquid Sanitizer
This liquid sanitizer is for use in unstirred water baths to prevent bacterial and fungal growth.
Marke:  Grant Instruments™ SANIT1
Artikelnummer. 17829243
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Cleaning solution for laboratory water baths, static water systems and flotation baths
  • Ready-to-use solution and comes with a measuring cup for simple and accurate manual dosing
  • Just add 10 mL of solution for every 1 L of fresh water in a clean water bath/system
  • Re-dose weekly
  • After 4 weeks, completely empty water from bath/system, refill with fresh water and repeat dosing procedure
  • Non-corrosive to stainless steel and other materials associated with water baths/systems when used at recommended dosage levels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Solution
Flüssig
Grant™
Steril
Klar
Single-use
No
Plastic Bottle
Water Soluble
1 L
No
<5
Geruchlos
Nicht autoklavierbar
1.028 kg/cm3 at 15°C
Non-filtered
Grant™ JBA, JBN, SAP Baths, SBB Boiling Baths, LSB, OLS Shaking Baths, Stirred Baths, Ultrasonic Baths
4 x 1 L Bottles
1.005 cP at 20°C
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grant Instruments™ Liquid Sanitizer > Liquid Sanitizer; Form: Liquid; pH: <5; Scent: Unscented; Size: 1 L