Learn More
Labconco™ Sekundärfalle für flüssigen Stickstoff
Für die Verarbeitung von Proben mit extrem niedrigen eutektischen Punkten beim Lyophilisieren. Die Labconco™ Sekundärfalle für flüssigen Stickstoff wird in Reihe mit einem Gefriertrocknungssystem und einer Vakuumpumpe verbunden, um zu verhindern, dass Verunreinigungen in die Vakuumpumpe gelangen
Marke:  Labconco™ 7394800
6042.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15123005
  • 6185.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-10-2025
Beschreibung
  • Für die Verarbeitung von Proben mit extrem niedrigen eutektischen Punkten
  • Die Sekundärfalle wird in Reihe mit einem Gefriertrocknungssystem und einer Vakuumpumpe verbunden, um zu verhindern, dass Verunreinigungen in die Vakuumpumpe gelangen
  • Nach dem Erzeugen eines Vakuums kann flüssiger Stickstoff über den entsprechenden Anschluss zugeführt werden
  • Der flüssige Stickstoff kühlt auf -196 °C (-321 °F) herunter, um Kontaminanten mit niedrigen eutektischen Punkten abzufangen
  • Der Well kann abgetaut und die Flüssigkeit aus dem Ablaufschlauch abgelassen werden
  • Gletscherweiße, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
  • Die zwei Ventile können geöffnet (Falle) oder geschlossen (Bypass) werden
  • Geöffnete Ventile ermöglichen das Einfangen von gasförmigen Verunreinigungen im der Flüssigstickstoff-Well. Geschlossene Ventile ermöglichen gasförmigen Verunreinigungen die Umgehung der Wells beim Abtauen und Ablassen
    Einlass- und Auslassanschlüsse mit einem Außendurchmesser von 3/4 in. (19.05 mm)
  • Mit einem isolierten Füllrohr für den Anschluss an einen vom Benutzer bereitgestellten Flüssigstickstofftank; drahtverstärkte PVC-Schläuche mit 20 in. (508 mm), 3/4 in. (19.05 mm) Innendurchmesser; zwei Klammern
  • Flüssiger Stickstoff erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)
Spezifikation
Spezifikation
Bis -196 °C
FreeZone Gefriertrockensysteme
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Sekundärfalle für flüssigen Stickstoff > Temperature Range: -196°C