Learn More
Sampling Systems™ Liquid Master
Erhältlich in verschiedenen Längen und Durchmessern für verschiedene Probenvolumina. Der Sampling Systems™ Liquid Master ist ideal für die Probenahme von Flüssigkeiten mit niedriger und mittlerer Viskosität.
Marke: Sampling Systems™ 5035P-600
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Produktkontaktmaterial erhältlich in: Edelstahl 316L, lebensmitteltaugliches PTFE/FEP, Polypropylen
- Leichte Demontage zur Reinigung
- Einzelpunkt- und Querschnittprobenahme
Spezifikation
Probenehmer für Flüssigkeiten | |
150 ml | |
25 mm |
Polypropylen | |
Probenahme von Flüssigkeiten | |
600 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Liquid Master > LengthMetric: 600 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur