Learn More
Agilent BioTek LHC SECURE base software configuration offers PC c
Liquid Handling Control Software provides a powerful yet flexible interface for use with washers, dispensers and combination liquid handling systems.
2670.00 CHF - 4455.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Agilent BioTek Microplate Washers, Dispensers, and Liquid Handling Systems |
---|---|
Typ | Software für die Liquid-Handling-Kontrolle |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17844667
|
Agilent BioTek
LHC3 |
E-Delivery, 5 Installationslizenzen |
2670.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17854677
|
Agilent BioTek
LHC3SECURE |
E-Delivery, 5 Installationslizenzen, Konformität mit 21CFR Part 11 |
4455.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- LHC software makes it easy to program, even the most complex protocols with a choice of deployment
- Protocols can be run directly from the computer or downloaded to the instrument for convenient onboard recall and operation
- Full instrument control
- For use with 405 TS Washer, 405 LS Washer, ELx405 Select Deep Well Washer, 50 TS Washer, MultiFlo Dispenser, MultiFlo FX Dispenser, EL406 Washer Dispenser, 406 FX Washer Dispenser
- Batch processing with connected BioStack Microplate Stacker or BioSpa 8 Automated Incubator
- Seamless robotic integration to commercially available robotic systems
Spezifikation
Agilent BioTek Microplate Washers, Dispensers, and Liquid Handling Systems | |
Software für die Liquid-Handling-Kontrolle |