Learn More
Agilent BioTek LHC SECURE base software configuration offers PC c
GREENER_CHOICE
Liquid Handling Control Software provides a powerful yet flexible interface for use with washers, dispensers and combination liquid handling systems.
Marke:  Agilent BioTek LHC3SECURE
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17854677
  • 4586.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • LHC software makes it easy to program, even the most complex protocols with a choice of deployment
  • Protocols can be run directly from the computer or downloaded to the instrument for convenient onboard recall and operation
  • Full instrument control
  • For use with 405 TS Washer, 405 LS Washer, ELx405 Select Deep Well Washer, 50 TS Washer, MultiFlo Dispenser, MultiFlo FX Dispenser, EL406 Washer Dispenser, 406 FX Washer Dispenser
  • Batch processing with connected BioStack Microplate Stacker or BioSpa 8 Automated Incubator
  • Seamless robotic integration to commercially available robotic systems
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
E-Delivery, 5 Installationslizenzen, Konformität mit 21CFR Part 11
Agilent BioTek Waschgeräte, Spender und Liquid Handling Systeme für Mikrotiterplatten
Software für die Liquid-Handling-Kontrolle