Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 2 Geltransfergerät
Für die einfache, effiziente und zuverlässige Durchführung von Western Blot-Übertragungen in sieben Minuten und ohne flüssige Puffer
Marke: Invitrogen™ IB21001
Requires : iBlot 2-Gerät und Transferstapel
Beschreibung
Das iBlot 2 Geltransfergerät ist ein untrennbarer Bestandteil des iBlot 2 Systems für das Trocken-Blotting, das aus dem Transfergerät und Einweg-Transferstapeln besteht, die erforderlichen Puffer und die Transfermembran (Nitrozellulose oder PVDF) enthalten.
- Vollständiger Proteintransfer in 7 Minuten oder weniger
- Hohe Nachweisempfindlichkeit und gleichmäßiger Transfer
- Erhöhte Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit des Blottings
- Flexible Gel-Größenformate und Membrantypen
- Einfaches, anwenderfreundliches System
- Optionen zur Erstellung neuer anwenderdefinierter Programme
- Integrierte Kurzanleitung und Anwendungshinweise
- Hochwertige, kompaktere Transferstapel
Schnelle, hochwertige Proteintransfers
- Für das Dry-Elektroblotting von Proteinen von Mini-, Midi- und E-PAGE™ Gelen auf Nitrozellulose-, oder PVDF-Membranen für den Western-Nachweis
- Für hochwertige Transfers, Anwenderfreundlichkeit und Geschwindigkeit mit kristallklaren, scharfen und gerade Banden mit außergewöhnlicher Transfereffizienz
- Ermöglicht Anwendern das Erstellen eigener Programme
- Mit dem iBlot 2-System brauchen keine Puffer vorbereitet, keine Gele vorbehandelt und keine Reinigungsarbeiten nach dem Blotting ausgeführt zu werden
- Die gesamte Vorbereitungs- und Laufzeit beträgt in der Regel weniger als 10 Minuten pro Blot, was eine erhebliche Zeitersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Western-Transferverfahren bedeutet
- Anstelle von Pufferbehältern oder getränktem Papier sind Puffer-Ionen-Reservoirs in die Gelmatrix (Transferstapel) eingebettet
- Die hohe Dichte der Ionen in der Gelmatrix ermöglicht einen schnellen Proteintransfer
- Beim Blotting erzeugt die Kupfer-Anode als Ergebnis der Wasserelektrolyse keinen gasförmigen Sauerstoff, so dass die Verzerrung des Blots verringert wird. Bei konventionellen Proteintransferverfahren wie Wet, Semi-Wet und Semi-Dry werden träge Elektroden eingesetzt, die Sauerstoff erzeugen
- Die Transferzeit wird durch den verkürzten Elektrodenabstand, hohe Feldstärke und hohe Spannung reduziert
- Eingeschlossene Luftbläschen, die häufig bei der manuellen Vorbereitung der Blotting-Schichten auftreten, sind durch die Anti-Bläschen-Bauweise, die einen gleichmäßigen und vollständigen Transfer begünstigt, leicht vermeidbar
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blotting
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
iBlot™ | |
Nitrozellulose, PVDF | |
iBlot™ | |
1 Midi-Gel oder 2 Mini-Gele | |
1 Device |
Western Blot | |
Bolt™ Bis-Tris Plus Gel, E-PAGE™ Gel, Novex™ Midi Gel, NuPAGE™ Gel, Novex™ Mini Gel | |
Trocken | |
∼ 7 min | |
Transfergerät | |
Horizontal |