Learn More
Agilent BioTek Lionheart LX Automatisches Mikroskop
Das Lionheart FX automatische Mikroskop ist ein kompaktes System für eine breite Palette von Bildgebungsarbeitsabläufen. Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Marke: Agilent BioTek LLXW-SN
Beschreibung
Das Lionheart LX automatische Mikroskop wurde für einen günstigen Preis entwickelt und bietet eine Alternative zu teuren, kundenspezifischen automatischen Mikroskopen, die komplex zu erlernen und zu verwenden sind. Das kompakte, okularfreie Hardware-Design ist benutzerfreundlicher und reduziert ergonomische Belastungen für den Bediener.
Zusammen mit der Gen5-Software ermöglicht Lionheart LX eine erweiterte Mikroskopie, die die Bilderfassung, -verarbeitung und -analyse vollständig automatisiert. Die Bedienung ist einfach: Laden Sie Proben, starten Sie einen Lauf und sammeln Sie für die Veröffentlichung bereite Bildern und quantitative Daten. Lionheart LX kann Ihre Forschungsleistung steigern und Zeit und Kosten reduzieren.
Spezifikation
Zellbildgebungsgerät | |
Zellzählung | |
Gen5 3.0 Mikrotiterplatten-Lesegerät und Bildgebungssoftware im Lieferumfang enthalten; Gen5 Image+ und Image Prime-Software für erweiterte Bildanalyse (optional) | |
46,5 cm | |
35,6 cm | |
17,9 in. | |
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. | |
50/60 Hz |
CMOS | |
LLX | |
18,3 in. | |
14 in. | |
51 kg | |
45,5 cm | |
1 Jahr | |
110/220 V |