Learn More
Checkers Hoch belastbare Linebacker™ Kabelschutzabdeckungen mit 3 Kanälen
Die Linebacker Kabelschutzabdeckungen mit 3 Kanälen und Klappdeckel ermöglichen Fahrzeugen und Fußgängern eine sichere Überquerung und schützen teure Elektrokabel und Schlauchleitungen vor Beschädigungen, selbst unter extremen Wetter- und Einsatzbedingungen.
Marke: Checkers PLBS0004YO
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die hochbelastbaren Linebacker™ Kabelschutzabdeckungen mit 3 Kanälen und Klappdeckel ermöglichen Fahrzeugen und Fußgängern eine sichere Überquerung und schützen teure Elektrokabel und Schlauchleitungen vor Beschädigungen, selbst unter extremen Wetter- und Einsatzbedingungen.
- Das System aus leichtgewichtigen, ineinandergreifenden Modulen eignet sich ideal für Anwendungen in Öl- und Gasindustrie, Bergbau, Militär und in anderen Industriefeldern mit schweren Lkw und Gabelstaplern.
Spezifikation
51 x 91 x 8 cm | |
Gelb, Orange | |
Kabelschutzabdeckung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Checkers Hoch belastbare Linebacker™ Kabelschutzabdeckungen mit 3 Kanälen > Kabelschutzabdeckung, Farbe: Gelb/orange
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur