Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lineare Polyacrylamid-Lösung für DNA/RNA-Fällung,/ml, molekularbiologische Qualität
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J67830.XF
92.34 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15454705
  • 94.80 CHF / 1 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Transparent, farblos
Lineare Polyacrylamid-Lösung
LPA solution for DNA/RNA precipitation, Molecular Biology Grade;
-30°bis -10 °C
1mL
Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN11L025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2025 Catalog NumberJ67830.XF
ChargennummerX11J009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/10/2023 Catalog NumberJ67830.XF
ChargennummerP09I021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/07/2023 Catalog NumberJ67830.XF
ChargennummerS19J015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/06/2023 Catalog NumberJ67830.XF,J67830
ChargennummerS29I026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2022 Catalog NumberJ67830.XF
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Lineare Polyacrylamid-Lösung für DNA/RNA-Fällung,/ml, molekularbiologische Qualität > 1ml