Learn More
LILRB1 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | LILRB1 |
---|---|
Konzentration | 333 μg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, ELISA |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16804915
|
Proteintech
26455-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16894905
|
Proteintech
26455-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
The LILRB1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human LILRB1. This antibody recognizes human antigen. The LILRB1 antibody has been validated for the following applications: FC, IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
LILRB1 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, ELISA | |
Unconjugated | |
Human | |
IgG |
333 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
10859 | |
Primary |