Learn More
Gilac™ Lightweight Nesting Pallet
Lightweight Pallet is nesting and therefore space-saving when stored empty.
36.05 CHF - 76.20 CHF
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17988621
|
Gilac™
G052204 |
600 x 800 x 130 mm |
36.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17958601
|
Gilac™
G052202 |
800 x 1200 x 155 mm |
63.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17988691
|
Gilac™
G052206 |
1200 x 1000 x 160 mm |
76.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Lightweight nesting plastic pallet.
- Nesting and therefore space-saving when stored empty.
- Storage prohibited on racks: the pads of the pallets are incompatible with the rails of the racks.
Spezifikation
Aero Tote Palette | |
Black |