Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Rapid Atto565 Antibody Labeling Kit
Applications: Flow Cytometry
659.00 CHF - 845.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
---|---|
Konjugat | Atto 565 |
Produkttyp | Rapid Atto565 Antibody Labeling Kit |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18058555
|
Novus Biologicals™
351-0030 |
30 μg |
659.00 CHF
1 Set |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
18728113
|
Novus Biologicals™
351-0010 |
300 μg |
845.00 CHF
1 Set |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Atto565 is one of a new generation of fluorescent labels. It has a strong absorption at 563nm, high fluorescence at 592nm (extinction coefficient 1.2 x105 cm-1M-1) and quantum yield.Spezifikation
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
Atto 565 | |
Rapid Atto565 Antibody Labeling Kit |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Rapid Atto565 Antibody Labeling Kit