Learn More
Cole-Parmer™ Lightnin S-Series Sanitary Mixer
Lightnin S-Series Hygiene-Mischer sind echt universell ausgelegte, kostengünstige Mischer, die allen Ihren Vorgaben zu Reinräumen, Lebensmitteln und Pharmazeutika genügen. Die CE-Klassifizierung für Gefahrenbereiche ist Sicherer Bereich.
5790.00 CHF - 10085.00 CHF
Spezifikation
PS | 1/2 PS |
---|---|
Enthält | 304 SS, um 20 Grad schwenkbarer Klemme, Mischerwelle 316L SS, Impeller 316L SS. |
Material | Edelstahl 316 |
Motortyp | TEFC |
Typ | Hygiene-Mischer |
Produktcode | Marke | Geschwindigkeit | Frequenz | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Geschwindigkeit | Frequenz | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15417493
|
Cole-Parmer™
50323-88 |
280 U/min | 60 Hz | MS6P42NN84. |
10085.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15497473
|
Cole-Parmer™
50323-64 |
350 U/min | 60 Hz | MS5P11F36. |
8170.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15487473
|
Cole-Parmer™
50323-62 |
1450 U/min | 50 Hz | MS1P111041219. |
5790.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15477473
|
Cole-Parmer™
50323-60 |
1750 U/min | 60 Hz | MS1P11CC48. |
5995.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Lightnin, the industry leader in mixers, quality you can count on!
- All stainless-steel construction for food, pharmaceutical, and cleanroom applications
- The global, 304 SS motor comes standard with an IP55 washdown rating and is CE compliant.
Spezifikation
1/2 PS | |
Edelstahl 316 | |
Hygiene-Mischer |
304 SS, um 20 Grad schwenkbarer Klemme, Mischerwelle 316L SS, Impeller 316L SS. | |
TEFC |