Learn More
Cole-Parmer™ Lightnin S-Series Sanitary Mixer
Lightnin S-Series Hygiene-Mischer sind echt universell ausgelegte, kostengünstige Mischer, die allen Ihren Vorgaben zu Reinräumen, Lebensmitteln und Pharmazeutika genügen. Die CE-Klassifizierung für Gefahrenbereiche ist Sicherer Bereich.
Marke:  Cole-Parmer™ 50323-60
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15477473
  • 5995.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Lightnin, der Branchenführer bei Mischern, bietet Qualität, auf die Sie zählen können!
  • Komplett aus Edelstahl, für Lebensmittelindustrie, Pharmazie und Reinräume
  • Der universelle Motor aus Edelstahl 304 hat serienmäßig die Schutzart IP55 und ist damit mit Strahlwasser abwaschbar. Zudem ist der Motor CE-konform.
Spezifikation
Spezifikation
1750 U/min
1/2 PS
Edelstahl 316
TEFC
60 Hz
304 SS, um 20 Grad schwenkbarer Klemme, Mischerwelle 316L SS, Impeller 316L SS.
MS1P11CC48.
Hygiene-Mischer