Learn More
Cole-Parmer™ Lightnin Heavy-Duty Gear Drive Mixer
Lightnin Heavy-Duty Gear Drive Mixers are ideal for mixing your high-viscosity materials or large batches of water-like fluids. All models maintain speeds from 20 to 350 rpm (20:1 ratio) and generate enough torque to mix highly viscous fluids.
3660.00 CHF - 8835.00 CHF
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) Welle 0,75 in.
Durchmesser (metrisch) Welle 19,05 mm
Enthält Welle 316 SS, Impeller 316 SS A-310 und Antriebshohlwelle mit Stellschraube.
Material Edelstahl 316
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 16
Produktcode Marke Modell Motortyp Drehmoment Geschwindigkeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Motortyp Drehmoment Geschwindigkeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
15427453
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
50310-28
EV6P75M2X60. TENV 2701 in. oz. 20 bis 280 U/min
8835.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15407463
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
50310-60
EV6P75T2T48 TEFC 2701 in. oz. 20 bis 280 U/min Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15417463
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
50310-66
EV6P75T2X60. TEFC 2701 in. oz. 20 bis 280 U/min
6845.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15417443
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
50310-00
EV5P25M1E36. TENV 720 in. oz. 20 bis 350 U/min
5735.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15427443
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
50310-02
EV5P25A1D36. Druckluftantrieb 720 in. oz. 20 bis 350 U/min
3870.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15457443
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
50310-08
EV5P25M1F48. TENV 720 in. oz. 20 bis 350 U/min
5645.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15467443
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
50310-10
EV5P25A1F48. Druckluftantrieb 720 in. oz. 20 bis 350 U/min
3885.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15407453
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
50310-20
EV5P25M1J60. TENV 720 in. oz. 20 bis 350 U/min
5660.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15417453
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
50310-22
EV5P25A1J60. Druckluftantrieb 720 in. oz. 20 bis 350 U/min
3910.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15467453
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
50310-46
EV5P25ET1F48. XPRF 720 in. oz. 20 bis 350 U/min
4335.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15477453
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
50310-48
EV5P25T1F48. TEFC 720 in. oz. 20 bis 350 U/min
3660.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15487453
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
50310-54
EV5P25T1J60. TEFC 720 in. oz. 20 bis 350 U/min
3680.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15437443
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
50310-04
EV5P50M2L36. TENV 1440 in. oz. 20 bis 350 U/min
7460.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15447443
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
50310-06
EV5P50A2L36. Druckluftantrieb 1440 in. oz. 20 bis 350 U/min
5390.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15457453
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
50310-42
EV5P50T2L36. TEFC 1440 in. oz. 20 bis 350 U/min
5360.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15437473
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
50323-40
EV5P5OAIP60. Druckluftantrieb 1440 in. oz. 20 bis 350 U/min
4920.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Includes:
    • 316 SS shaft, 316 SS A-310 impeller, and drive quill with set screw.
    • Models 50310-68, -70 and -72 also include bung adapter and a folding impeller.
  • More About This Item:
    • These variable-speed, gear-drive mixers are ideal for mixing your high-viscosity materials or large batches of water-like fluids. All models maintain speeds from 20 to 350 rpm (20:1 ratio) and generate enough torque to mix highly viscous fluids.
    • Gear-drive mixers mount with 20°> offset tank clamp (included). Available as either an air-powered or electric mixer.
    • Select from three speed options; 20 to 350 rpm (20:1 ratio), 20 to 280 rpm (14:1 ratio), or fixed speed of 350 or 280 rpm. The 3⁄4-hp mixers generate plenty of torque for your high-viscosity applications.
Spezifikation
Spezifikation
0,75 in.
19,05 mm
Welle 316 SS, Impeller 316 SS A-310 und Antriebshohlwelle mit Stellschraube.
Edelstahl 316
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Lightnin Heavy-Duty Gear Drive Mixer