Learn More
Ohaus™ Inkubationsschüttler für leichte Beanspruchung
OHAUS™ Leichtlast-Inkubationsschüttler für Anwendungen mit leichteren Lasten, die genaue und reproduzierbare Ergebnisse erfordern.
Marke:  Ohaus™ 30391919
3080.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15712209
  • 3160.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Entwickelt für die Inkubation von Proben bei 10 °C unter Umgebungstemperatur bis 65 °C, je nach Modell
  • Verfügt über LED-Anzeigen mit Touchpad-Steuerungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3 mm
100 bis 1200 U/min
5°C bis 65°C
CE, TÜV
17,00 in.
43,20 x 27,90 cm
10.70 in.
17,00 in.
27,90 cm
1 s bis 160 h
3,6 kg
230 V, 50/60 Hz, 5 A
5 A
Aluminiumplattform
43,20 cm
43,2 x 27,9 x 27 cm
27,0 cm
43,20 cm
ISLD04HDG, Bürstenloser DC-Motor; Dreifach-Exzenterantrieb
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ohaus™ Inkubationsschüttler für leichte Beanspruchung > Abmessungen (L x B x H): 43.2 x 27.9 x 27 cm