Learn More
3M™ Safety-Walk™ Light Duty Cushion Matting 3270E
Spring coiled, vinyl matting that compresses uniformly and continually. Helps provide greater comfort and less fatigue.
580.00 CHF - 2245.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Typ | Polstermatten |
Breite (angloamerikanisch) | 3 ft. (2,01 m) |
Breite (metrisch) | 914 mm |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17168740
|
3M™ Safety-Walk™
7100116726 |
1,5 m | N/A | ||||||
17158740
|
3M™ Safety-Walk™
7100116725 |
3,1 m |
1180.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17128730
|
3M™ Safety-Walk™
7100116707 |
6,1 m | N/A | ||||||
Beschreibung
- Coiled cushion matting compresses evenly across the bottom of the shoe to reduce leg and back fatigue
- Textured top improves traction for safer footing
- Suitable for dry areas such as assembly lines, packing areas, and security posts
- Supplied with edging to allow wheeled traffic
- Special vinyl coils to withstand most industrial and cleaning chemicals
Spezifikation
Schwarz | |
3 ft. (2,01 m) | |
Je 1 |
Polstermatten | |
914 mm |