Learn More
3M™ Safety-Walk™ Light Duty Cushion Matting 3270E
Spring coiled, vinyl matting that compresses uniformly and continually. Helps provide greater comfort and less fatigue.
Marke:  3M™ Safety-Walk™ 7100116725
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17158740
  • 1180.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gewickelte Polstermatte komprimiert gleichmäßig über die Unterseite des Schuhs und reduziert so die Ermüdung von Beinen und Rücken
  • Strukturierte Oberseite verbessert die Traktion für einen sicheren Stand
  • Geeignet für trockene Bereiche wie Montagelinien, Verpackungsbereiche und Sicherheitsposten
  • Mt Rand geliefert und dadurch auch rollenbefahrbar
  • Spezielle Vinylspulen, die den meisten Industrie- und Reinigungschemikalien standhalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
10 ft. (2,01 m)
Polstermatten
914 mm
Schwarz
3,1 m
3 ft. (2,01 m)