Learn More
Analytik Jena™ MERCURY BULB 100W SPOT 7°
Replacement Bulb for High Intensity UV Lamps with vented housing protects against burns.
Marke: Analytik Jena™ 97600-19
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- For High Intensity UV Lamps 97600-00, 97600-05, 97600-10, and 97600-15 manufactured after June 2002.
- These high-intensity lamps produce 365 nm UV light.
- 1 month warranty.
- Lamp head rotates 360° in its transformer base.
- A filter minimizes white light interference allowing you to easily detect weak fluorescence.
- Detach lamp head from transformer base for portability.
Spezifikation
UV | |
365 nm | |
Glühbirne |
100 W | |
High Intensity UV Lamps |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Analytik Jena™ MERCURY BULB 100W SPOT 7° > Wellenlänge:365 nm; Wattleistung:Gehäuse 100w
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur