Learn More
JULABO™ Abnehmbare Badabdeckungen
Prevent liquid losses due to evaporation, protects samples from contamination to 80°C, for SW22/23.
Marke:  JULABO™ 8970288
310.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10046001
  • 427.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Beschreibung
This accessory is suitable for JULABO™ SW22, SW23
Spezifikation
Spezifikation
SW22, SW23, TW20 shaking water bath
Giebelhaube
Verhindert Flüssigkeitsverluste durch Verdampfung, schützt Proben vor Kontamination bis 80° C
Makrolon
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
JULABO™ Abnehmbare Badabdeckungen > For use with SW22, SW23, shaking water bath; Makrolon