Learn More
JULABO™ Abnehmbare Badabdeckung für PURA™ Wasserbäder
Aufklappbare, transparente Badabdeckung für PURA™ Wasserbad bis 99,9°C. Schützt vor Wasserverlust durch Verdunstung. Die Badabdeckung ist gefertigt aus Plexiglass und Polycarbonat.
Marke: JULABO™ 9970583
Beschreibung
- Zubehör für PURA™
- Schützt vor Wasserverlust durch Verdunstung
- Schützt Proben vor Verunreinigun
- Aus Plexiglas und Polycarbonat gefertigt
Spezifikation
Aufklappbare Badabdeckung | |
PURA™ 22 | |
Plexiglas und Polycarbonat |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
JULABO™ Abnehmbare Badabdeckung für PURA™ Wasserbäder > Zur Verwendung mit PURA™ 22
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur