Learn More
JULABO™ Abnehmbare Badabdeckung für PURA™ Wasserbäder
Aufklappbare, transparente Badabdeckung für PURA™ Wasserbad bis 99,9°C. Schützt vor Wasserverlust durch Verdunstung. Die Badabdeckung ist gefertigt aus Plexiglass und Polycarbonat.
Marke:  JULABO™ 9970581
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16276611
  • 225.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
  • Zubehör für PURA™
  • Schützt vor Wasserverlust durch Verdunstung
  • Schützt Proben vor Verunreinigun
  • Aus Plexiglas und Polycarbonat gefertigt
Spezifikation
Spezifikation
Aufklappbare Badabdeckung
PURA™ 10
Plexiglas und Polycarbonat
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
JULABO™ Abnehmbare Badabdeckung für PURA™ Wasserbäder > Zur Verwendung mit PURA™ 10