Learn More
Purolite™ Lifetech™ Immobilized Enzymes
Lipase immobilized on robust polymeric resins and are supplied in dry form. They can be used for esterifications, amidations, transesterifications, chiral separations. Can be used in water, organic phase, bi-phasic systems and oil phase.
219.00 CHF - 2020.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Feuchtigkeit <5%
Form Trocken
Typ DVB/Methacrylat-Adsorber, mit Lipase, die durch Adsorption immobilisiert wird
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 12
Produktcode Marke Produktlinie Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produktlinie Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17019393
Unterlagen ansehen
Purolite™
LS02010-144
Calb Immo Plus™ Lebensmittelqualität 1 kg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17029393
Unterlagen ansehen
Purolite™
LS02010-186
Calb Immo Plus™ Lebensmittelqualität 10 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17029403
Unterlagen ansehen
Purolite™
LS02040-94
CalB immo 8806 250 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17039393
Unterlagen ansehen
Purolite™
LS02010-192
Calb Immo Plus™ Lebensmittelqualität 50 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17049393
Unterlagen ansehen
Purolite™
LS02010-94
Calb Immo Plus™ Lebensmittelqualität 250 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17059393
missing translation for 'viewDocuments'
Purolite™
LS02031-144
Calb immo 8285 1 kg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17069393
missing translation for 'viewDocuments'
Purolite™
LS02031-186
Calb immo 8285 10 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17079383
missing translation for 'viewDocuments'
Purolite™
LS02009-144
CalB immo Plus™ 1 kg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17079393
missing translation for 'viewDocuments'
Purolite™
LS02031-192
Calb immo 8285 50 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17089393
missing translation for 'viewDocuments'
Purolite™
LS02031-94
Calb immo 8285 250 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17099383
missing translation for 'viewDocuments'
Purolite™
LS02009-192
CalB immo Plus™ 50 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17099393
missing translation for 'viewDocuments'
Purolite™
LS02040-144
CalB immo 8806 1 kg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Description
Description
  • Use in solvent-free or organic solvent systems
  • Esterifications (regio- and stereo-selective)
  • Transesterfication
  • Amidation
  • Fats and oils modification
  • Hydrolysis of esters
  • High mechanical stability
  • High enzyme activity
  • Organic solvent stability
  • Available in large volumes
  • Security of supply from Kg to ton scale
  • Resin compliant with ResAP(2004) 3
  • Halal and TSE/BSE/GMO free
Specifications
Specifications
2 °C bis 8 °C
<5%
Trocken
DVB/Methacrylat-Adsorber, mit Lipase, die durch Adsorption immobilisiert wird
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'shelfLife' : Verwendung innerhalb von 1 Jahr ab Herstellungsdatum