Learn More
Purolite™ Lifetech™ Immobilized Enzymes
Lipase immobilized on robust polymeric resins and are supplied in dry form. They can be used for esterifications, amidations, transesterifications, chiral separations. Can be used in water, organic phase, bi-phasic systems and oil phase.
Marke: Purolite™ LS02010-186
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verwendung in lösungsmittelfreien oder organischen Lösungsmittelsystemen
- Esterifikationen (regio- und stereo-selektiv)
- Umesterung
- Amidierung
- Änderungen von Fetten und Ölen
- Hydrolyse von Estern
- Hohe mechanische Stabilität
- Hohe Enzymaktivität
- Organische Lösungsmittelstabilität
- In großen Volumen erhältlich
- Liefersicherheit von kg- bis Tonnen-Skala
- Harz konform gemäß ResAP(2004) 3
- Halal- und TSE/BSE/GVO-frei
Spezifikation
Weiße bis leicht gelbe kugelförmige Perlen | |
300 bis 710 μm | |
Trocken | |
10 g | |
DVB/Methacrylat-Adsorber, mit Lipase, die durch Adsorption immobilisiert wird |
2 °C bis 8 °C | |
<5% | |
Calb Immo Plus™ Lebensmittelqualität | |
Enzymaktivität: > 9.000 PLU/gdry |