Learn More
Applied Biosystems™ Untersuchungsbereich (ROI) und Hintergrundplatten, 96-Well
Dient zur Wartung der Viia™ 7, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6, QuantStudio™ 7 und QuantStudio™ 12K Flex Echtzeit-PCR-Systeme mit 96-Well (0.2 ml)-Blöcken.
Marke: Applied Biosystems™ 4432364
297.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Vollständige Anweisungen finden Sie im Wartungshandbuch des Geräts.
Bestellinformation
Trockeneisversand; lagern Sie die Platten bei -15 bis -25 °C
Spezifikation
Bei -15 °C bis -25 °°C lagern | |
Hintergrundplatte | |
Trockeneis | |
Spektralkalibrierung |
ViiA™ 7-System | |
Real Time PCR (qPCR) | |
2 x 96-Well-Platten |