Learn More
Applied Biosystems™ Untersuchungsbereich (ROI) und Hintergrundplatten, 384-Well
Die ROI- (Region-of-Interest) und Hintergrundplatten werden zur Wartung der Echtzeit-PCR-Systeme Viia™ 7, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6, QuantStudio und QuantStudio™ 7 & QuantStudio™ 12K Flex verwendet.
Marke:  Applied Biosystems™ 4432320
295.90 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15609185
  • 538.00 CHF / 2 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Mit Farbstoffen: LIZ™, VICE™, NED™, FAM™ und ROX™.
Bestellinformation
Trockeneisversand; lagern Sie die Platten bei -15 bis -25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
384-Well-Platte
FAM, LIZ, NED, ROX, VIC
ViiA™
Real Time PCR (qPCR)
2 plates
Bei -15 °C bis -25 °°C lagern
ViiA™ 7-System
Hintergrundplatte
Trockeneis
ROI-Kalibrierung (Region-of-Interest)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Untersuchungsbereich (ROI) und Hintergrundplatten, 384-Well > 2 x 384-Well-Platten